Learn More
SCAT Rundkanister
Catalog Number p-9346017
35.14 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Verschlussgröße:
B53
B83
S65
Die SCAT Rundkanister eignen sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach am HPLC-System aufgestellt und mit SCAT SafeWasteCaps oder dem SCAT Universal Waste Hub „Jan“ ausgestattet werden.
  • Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
  • Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
  • Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Mit vielen individuellen Merkmalen wie Tragegriffe, Griffe oder Messwaagen, die einen sicheren Umgang mit Gefahrstoffen
gewährleisten, sind SCAT Rundkanister eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT Kanistern, um die physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und das Mischen gefährlicher Flüssigkeiten zu verhindern.
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 gal.
Produkttyp Kanister
Verschlussgröße B53
Beschreibung Rundkanister 2 l, B53, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 119 x 260 x 119 mm
Kapazität (metrisch) 2 L
Abmessungen (L x B x H) 119 x 260 x 119 mm
Material HDPE
Einwegprodukt Nein
Form Rund
Farbe Transluzentes Weiß
Mouth Style B53 Gewinde