Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für einzelne Röhrchen
Ein hervorragendes Gefäß für den Zentrifugationsprozess.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 17695
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11720799
  • 279.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
AC-Adapter
57,5 mm
13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170
2
1x 175 oder 250 ml-Röhrchen
90 bis 137 mm
Mit Gummipolster
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen