Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierungen und Verschlüssen mit PTFE-Fläche und PE-Dichtung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33-400
38-400
58-400 mm
70-400 mm
Beschreibung
- Transparentes Kalknatronglas, USP-Typ III
- Mit aufgesetzten Verschlüssen mit Einlage
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlussgröße | 33-400 |
Verschlusstyp | Schraube |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |