missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hofmann Klaus™ 20308.83 Rundkolben DIN 12348 3000 ml NS 29

Marke:  Hofmann Klaus™ 20308.83

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10720203

  • 191.86 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bestellinformation

CapacityMetric

Spezifikation

Spezifikation

DIN 12348
Rundkolben
3000 mL
Glas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote