Learn More
Fisherbrand™ Runde Gelspitze
Runde Gel-Ladespitze ist 68.6 mm lang und passt auf die meisten Pipetten für 20, 50, 100 und 200 μl. Fisherbrand™ runde Gelpipettenspitzen sind zur Verwendung mit Agarose- oder Acrylamidgelen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Naturfarben
- Fassungsvermögen 200 μl
- Lieferung in Gestellen
- Steril
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Gel-Beladung |