Learn More
Gilac™ Runder Gärkorb
Artikelnummer. 17928881
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5/0,75 kg
1,5/2 kg
1 kg
Durchmesser (metrisch):
20 cm
23 cm
27 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
17928881 1 kg 23 cm 1 Stück
17908811 0,5/0,75 kg 20 cm 1 Stück
17988801 1,5/2 kg 27 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17928881 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G070160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der runde Gärkorb sorgt für eine gute Belüftung des Teigs. Es kann versetzt, gestapelt und verschachtelt werden, um Platz zu sparen.
  • Die Hohlraumstruktur sorgt für eine gute Belüftung des Teigs.
  • Kann zur Platzersparnis versetzt gestapelt und ineinander verschachtelt werden.
  • Mit Zertifikaten für den Kontakt mit Lebensmitteln für optimale Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
  • Leicht zu reinigen und maschinenwaschbar.
  • Leicht und extrem langlebig.
  • Breites Sortiment mit 10 Produktreferenzen für alle Bedürfnisse (0,5 bis 2 kg Fassungsvermögen).
  • Liner (G072030) als Option erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Proofing
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Kapazität (metrisch) 1 kg
Durchmesser (metrisch) 23 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 9 cm
Form Rund
Volumen (metrisch) 1 kg