Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen zur Aufbewahrung mit Sicherheitsummantelung, braun, ohne Verschlusskappe
Catalog Number 11513732
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Verschlussgröße:
45-400 mm
Menge:
24/Karton
Diese Allzweckflaschen sind ideal, wenn UV-Schutz wichtig ist. Die Fisherbrand™ Weithals-Apotherflaschen mit Sicherheitsbeschichtung ohne Kappen absorbieren alle Wellenlängen im Ultraviolettspektrum.
Bernsteinfarbene Weithals-Abfüllflaschen mit Sicherheitsbeschichtung sind normale Abfüllflaschen aus Glas, die mit Plastisol beschichtet sind. Dies ist eine Lösung aus PVC-Harz in einem flüssigen Plastifizierer, der sich zu einer perfekt passenden Kunststoffbeschichtung abkühlt. Wenn das Glas zerbricht, hält die Kunststoffbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Außerdem sind diese kunststoffbeschichteten Abfüllflaschen aus Glas schwieriger zu zerbrechen und leichter zu greifen als normale Glasflaschen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Bruchschäden überhaupt reduziert wird. Abfüllflaschen aus Braunglas haben einen weiten Hals und sind eine hervorragende Allzweckflasche für Feststoffe. Die braune Farbe filtert ultraviolette Wellenlängen heraus, das Glas bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bei minimaler chemischer Interferenz und die Plastisolbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Missgeschicken im Labor.
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Bietet minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts
  • Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Fassungsvermögen 250 ml (8 oz.)
Verschlussgröße 45-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Weithals-Packer
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.5 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas
Menge 24/Karton
Halsausführung 45-400
Closure Included Nein
Öffnung Weite
Form Rund