Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige braune Behälter aus Kalknatronglas mit Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
Optimale geradwandige, bernsteinfarbene Glasbehälter für Bodenproben und umwelttechnische Anwendungen. Die Fisherbrand™ geradwandigen bernsteinfarbenen Natronglasbehälter mit Kappen sind für einfaches Dispensieren und Befüllen konzipiert.
- Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen.
- Gerade Wände und weite Öffnung ermöglichen eine maximale Füllung und vollständige Inhaltsentfernung.
- Behälter sind autoklavierbar, Verschlüsse NICHT
- Weiße Kappen aus Polypropylen mit Einlage aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum.
- Zertifiziert und gereinigt nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen verfügbar
- Jeder Charge liegt ein Analysenzertifikat bei.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml (8 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE-beschichtetes Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 70-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Durchmesser (metrisch) | 73 mm |
Höhe (metrisch) | 88 mm |
Produkttyp | Geradwandig, weithalsig |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |