Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
125 ml
250 ml (8 oz.)
30 ml (1 oz.)
473 ml
60 ml (2 oz.)
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Karton
48/Karton
Beschreibung
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
- Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussauskleidung | Polyethylene |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Verschlussgröße | 53-400 |
Verschlusstyp | Schraube |
Produkttyp | Geradwandiges Gefäß |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Clear |
Material | Glas |