Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Catalog Number 11784339
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
48/Cs.
Zur einfachen Inhaltsbestimmung. Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage sind für verschiedene Anwendungen geeignet.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Ohne Schultern für eine maximale Lagerkapazität entwickelt
  • In einer großen Vielzahl an Größen von 1 bis 32 oz. lieferbar
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Straight Sided Jar
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 58-400
Öffnung Weit
Form Straight-sided, Round