Learn More
Thermo Scientific Chemicals Roxithromycin, 96 %
Catalog Number p-7077807
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
80214-83-1
C41H76N2O15
837.06
MFCD00214389
RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
roxithromycin
133687104
(3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-on
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
80214-83-1
C41H76N2O15
837.06
MFCD00214389
RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
roxithromycin
133687104
(3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-on
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Roxithromycin
Schmelzpunkt 111.0°C to 118.0°C
Flammpunkt > 110°C
Glührückstand 0.1% max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 837.06
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Roxithromycin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /