Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Roxithromycin |
| Schmelzpunkt | 111.0°C to 118.0°C |
| Flammpunkt | > 110°C |
| Glührückstand | 0.1% max |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 837.06 |
| Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
- Roxithromycin
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /