Learn More
Emma Safety Footwear Roy XD Sicherheitsschuhe
Vielseitiger Schuh mit abwischbarem Obermaterial und einer leicht zu reinigenden Sohle. Der Schuh passt sich dem Fuß des Trägers an und sorgt für Komfort, während eine innere Zehenkappe für robusten Schutz vor herabfallenden Gegenständen und unvorhergesehenen Gefahren sorgt.
Marke: Emma Safety Footwear MM70156049
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.75100kg
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Roy XD | |
Leder | |
49 |