Learn More
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054632
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054632 50 mg 50 Milligramm
18044972 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054632 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4289/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent S1P1 agonist
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306761-53-4
Summenformel C24H25ClN4O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RP 001 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 468.93
Reinheit >98%
Molekulargewicht 468.938