Learn More
Tocris Bioscience™ Rp-8-Br-PET-cGMPS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015102
Change view
Click to view available options
Menge:
560 μg
Packungsgröße:
560 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18015102 560 μg 560 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18015102 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3028/560U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Protein kinase G inhibitor
Competitive, reversible cGMP-dependent protein kinase (PKG) inhibitor; cGMP analog.
This product is sold in units of 560μg, equivalent to 1μmol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rp-8-Br-PET-cGMPS
CAS 185246-32-6
Menge 560 μg
Summenformel C18H15BrN5NaO6PS
Formelmasse 562.27
Reinheit >99%
Molekulargewicht 563.275