Learn More
Thermo Scientific™ RP6 Ausschwingrotor mit Windkessel
Nutzen Sie die Schwenkfunktionen des Thermo Scientific™ RP6 Ausschwingrotors mit Windkessel, ein Rotor mit hohem Fassungsvermögen, für niedrige Drehzahlen.
1243.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall HT6 und KR4i Zentrifugen mit hohem Fassungsvermögen |
---|---|
Biocontainment | Ja |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11751288
|
Thermo Scientific™
11178119 |
RP6 Rotordeckel mit Windkessel (erforderlich) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Schwenkfunktionen des Thermo Scientific™ RP6 Ausschwingrotors mit Windkessel, ein Rotor mit hohem Fassungsvermögen, für niedrige Drehzahlen.
- Fassungsvermögen: 6 × 1000 ml (6 l) mit rundem Becher, 12 × 250 ml (3 l) mit rechteckigem Becher
- Max. Drehzahl/RZB: 4250 U/min/5,735 × g mit Rundbecher, 5,392 × g mit Rechteckbecher
Bestellinformationen:
Bestellen Sie den Rotorkörper (11178252) und den Becher und Einsätze, um das Komplettset zu erhalten. Bestellen Sie den Hermetikdeckel für den Rechteckbecher unter der Nummer 11178216 und den Hermetikdeckel für den Rundbecher unter der Nummer 25144058. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Enthält:
Nur Rotorkörper
Kompatibel mit:
Thermo Scientific KR4i und Sorvall HT6 Zentrifugen
Spezifikation
Thermo Scientific Sorvall HT6 und KR4i Zentrifugen mit hohem Fassungsvermögen | |
Ja |