Learn More
Invitrogen™ Humanes RPAIN, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0447
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15246659
  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RPA interagierendes Protein synthetisches Peptid, PEP-0447 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem RPA interagierendem PRotein überein. PEP-0447 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20327 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
84268
gereinigt
Human RPAIN
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q86UA6
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
RPAIN
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS