Learn More
RPL10A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen RPL10A
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16681-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16681-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L1P family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. The expression of this gene is downregulated in the thymus by cyclosporin-A (CsA), an immunosuppressive drug. Studies in mice have shown that the expression of the ribosomal protein L10a gene is downregulated in neural precursor cells during development. This gene previously was referred to as NEDD6 (neural precursor cell expressed, developmentally downregulated 6), but it has been renamed RPL10A (ribosomal protein 10a). As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
Spezifikation
Spezifikation
RPL10A
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P53026, P62906, P62907
19896, 4736, 81729
RPL10A Fusion Protein Ag10009
Primary
-20°C
RPL10A
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
60S ribosomal protein L10a, Csa 19, NEDD 6, NEDD6, ribosomal protein L10a, RPL10A
RPL10A
IgG
Antigen Affinity Chromatography