missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL13 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18639731 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18639731 0.02 mL 0.02 Milliliter
18657812 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18639731 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2941100.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RPL13 Polyclonal antibody specifically detects RPL13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RPL13
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias BBC1FLJ27454, Breast basic conserved protein 1, D16S444E, FLJ27453, MGC117342, MGC71373,60S ribosomal protein L13, OK/SW-cl.46, ribosomal protein L13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-211 of human RPL13 (NP_150254.1). MAPSRNGMVLKPHFHKDWQRRVATWFNQPARKIRRRKARQAKARRIAPRPASGPIRPIVRCPTVRYHTKVRAGRGFSLEELRVAGIHKKVARTIGISVDPRRRNKSTESLQANVQRLKEYRSKLILFPRKPSAPKKGDSSAEELKLATQLTGPVMPVRNVYKKEKARVITEEEKNFKAFASLRMARANARLFGIRAKRAKEAAEQDVEKKK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6137
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.