Learn More
RPL34 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235863 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235863 20 μL 20 Mikroliter
30233611 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30235863 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 151791AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The RPL34 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RPL34. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPL34 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen RPL34
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 300 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC111005
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6164
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 13 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG