Learn More
RPL38 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RPL38 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884034
|
Proteintech
15055-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874034
|
Proteintech
15055-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L38E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. Alternative splice variants have been identified, both encoding the same protein. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome, including one located in the promoter region of the type 1 angiotensin II receptor gene.Spezifikation
RPL38 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P63173, P63174, Q9JJI8 | |
6169, 67671, 689284 | |
RPL38 Fusion Protein Ag7038 | |
Primary | |
-20°C | |
RPL38 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
60S ribosomal protein L38, ribosomal protein L38, RPL38 | |
RPL38 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |