Learn More
RPS25 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38 € - 325.38 €
Spezifikation
Antigen RPS25
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15566-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16884794
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15566-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
15566-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against full-length human RPS25.
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S25E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm.
Spezifikation
Spezifikation
RPS25
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P62851
RPS25
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
6230
RPS25 Fusion Protein Ag7825
Primary
-20°C
RPS25