Learn More
RPS28 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | RPS28 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883614
|
Proteintech
14796-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873614
|
Proteintech
14796-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TRPCs, mammalian homologs of the Drosophila transient receptor potential (trp) protein, are ion channels that are thought to mediate capacitative calcium entry into the cell. TRP-PLIK is a protein that is both an ion channel and a kinase. As a channel, it conducts calcium and monovalent cations to depolarize cells and increase intracellular calcium. As a kinase, it is capable of phosphorylating itself and other substrates. The kinase activity is necessary for channel function, as shown by its dependence on intracellular ATP and by the kinase mutants.Spezifikation
RPS28 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P62857, P62858, P62859 | |
54127, 6234, 691531 | |
RPS28 Fusion Protein Ag6505 | |
Primary | |
-20°C | |
RPS28 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
40S ribosomal protein S28, ribosomal protein S28, RPS28 | |
Rps28 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |