Learn More
Invitrogen™ RPS6KA3 (RSK2) Recombinant Human Protein, Inactive
RPS6KA3 (RSK2) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV3289
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 10609930
  • 664.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RPS6KA3 (RSK2) modulates many cellular processes including transcription, adhesion, growth, survival, and proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004577
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 5mM DTT, 50% glycerol
86.3kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length, Recombinant, Inactive
ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3
Human
His Tag
Kinases & Inhibitors
Cell Analysis, Cell Signaling, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation, Cell Signaling, Kinase Assay, Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Cell Proliferation and Function
6197
100μg
RUO - research use only
RPS6KA3 (RSK2)
RSK (RPS6K) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Serine/Threonine Kinases