Learn More
Invitrogen™ RPS6KA4 (MSK2) Recombinant Human Protein
RPS6KA4 (MSK2) is a serine/threonine protein kinase that is essential for the regulation of various cellular processes.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003933 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 113.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488523
|
Invitrogen™
PR7155A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10261403
|
Invitrogen™
PV4052 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The RPS6KA4 (MSK2) kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including CREB1 and c-fos.
Spezifikation
NP_003933 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
113.1kDa | |
RUO - research use only | |
RPS6KA4 (MSK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |