Learn More
Human RPS6KA4 (MSK2), GST Tag Recombinant Protein
Human RPS6KA4 (MSK2), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3782
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11543527
  • 632.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RPS6KA4 (MSK2) is a serine⁄threonine protein kinase that is essential for the regulation of various cellular processes. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including CREB1 and c-fos.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003933
1812, 8986
10 μg
RSK (RPS6K) Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™
ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 4
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
113.1 kDa
RPS6KA4 (MSK2)
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
RPS6KA4
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases