Learn More
RPS6KB1 (p70S6K) Recombinant Human Protein
RPS6KB1 (p70S6K)
Marke: Invitrogen PV3815
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
Bei RPS6KB1 (p70S6K) handelt es sich um eine Serin⁄Threonin-Kinase mit 2 nicht identischen Kinase-Katalytischen Domänen, die mehrere Rückstände des S6 ribosomalen Proteins phosphoryliert.Spezifikation
NP_003152,T412E | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
RPS6KB1 | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
75.1 kDa | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
GST Tag |
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody) | |
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group | |
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1 | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
114294, 6198 | |
RPS6KB1 (p70S6K) | |
aa 1-421 |