Beschreibung
RPTN Polyclonal specifically detects RPTN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RPTN |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6XPR3 |
| Gen-Alias | FLJ39117, intermediate filament-associated protein, repetin |
| Gensymbole | RPTN |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |