missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRAGB Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30612750 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30612750 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30612750 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346651IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RRAGB Polyclonal antibody specifically detects RRAGB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RRAGB
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias bA465E19.1, GTP-binding protein ragB, Rag B, RAGB, Ras-related GTP binding B, ras-related GTP-binding protein B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Ras-related GTP binding B. (Uniprot# Q5VZM2)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10325
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.