Learn More
(RS)-3,5-DHPG, TRC
Artikelnummer. 30384432
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384432 50 mg -
30378768 10 mg 10 Milligramm
30380478 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45002850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146255-66-5
Summenformel C8H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.16
Synonym alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, (±)-alpha-Amino-3,5-dihydroxybenzeneacetic Acid, 3,5-Dihydroxyphenylglycine, DHPG, DL-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)glycine, (D/L)-3,5-Dihydroxyphenylglycine, 2-Amino-2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetic Acid
SMILES NC(C(=O)O)c1cc(O)cc(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-3,5-DHPG
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13)
Formelmasse 183.0532