missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RS 56812 hydrochloride, Tocris Bioscience™

5-HT3 partial agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 098850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418243

  • 691.16 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A highly potent and selective 5-HT3 partial agonist, with a pKi at 5-HT3 receptors in rat brain of 9.6, and greater than 1000-fold selectivity over a wide range of other neurotransmitter receptors.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

143339-12-2
347.843
rs 56812 hydrochloride, r-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-2-1-methyl-1h-indol-3-yl-2-1-methyl-1h-indol-3-yl-2-oxoacetamide hydrochloride
N-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-2-(1-methylindol-3-yl)-2-oxoacetamide;hydrochloride
C18H22ClN3O2
NHWCYXITJPBOHX-RSAXXLAASA-N
67858205
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)C(=O)NC3CN4CCC3CC4.Cl

Spezifikation

RS 56812 hydrochloride
143339-12-2
rs 56812 hydrochloride, r-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-2-1-methyl-1h-indol-3-yl-2-1-methyl-1h-indol-3-yl-2-oxoacetamide hydrochloride
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)C(=O)NC3CN4CCC3CC4.Cl
347.843
347.84
50mg
C18H22ClN3O2
NHWCYXITJPBOHX-RSAXXLAASA-N
N-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-2-(1-methylindol-3-yl)-2-oxoacetamide;hydrochloride
67858205
>99%
Videos