missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ RS 79948 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18055752
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18055752 50 mg 50 Milligramm
18065042 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18055752 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0987/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective α2 antagonist

α2-adrenoreceptor antagonist (Kd values are; 0.18, 0.19 and 0.42 nM for α2B α2C and α2A, respectively in rat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 186002-54-0
Summenformel C19H29ClN2O3S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material RS 79948 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 400.96
Reinheit >99%
Molekulargewicht 400.962
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.