missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSAD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18268769 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18268769 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18268769 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2856770.1ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RSAD1 Polyclonal specifically detects RSAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RSAD1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias EC 1.3.99, EC 1.3.99.-, EC 1.3.99.22, FLJ11164, FLJ20975, Oxygen-independent coproporphyrinogen-III oxidase-like protein RSAD1, radical S-adenosyl methionine domain containing 1, radical S-adenosyl methionine domain-containing protein 1, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human RSAD1
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55316
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.