missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSK1, p Ser380 Antibody (1024F), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™

Artikelnummer. 18002706 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18002706 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18002706 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB79672AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

RSK1 Monoclonal specifically detects RSK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RSK1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 1024F
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias 90kD, polypeptide 1), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, HU-1, MAP kinase-activated protein kinase 1a, MAPK-activated protein kinase 1a, MAPKAP kinase 1a, MAPKAPK-1a, p90RSK1, p90S6K, ribosomal protein S6 kinase alpha 1, ribosomal protein S6 kinase alpha-1, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1, Ribosomal S6 kinase 1, RSK, RSK-1, RSK1p90-RSK 1, S6K-alpha 1, S6K-alpha-1
Gensymbole RPS6KA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing the human RSK1 S380 site, Accession No. Q15418
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6195.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.