Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Heizplatten, Basismodell
Unsere niedrige Heizplatte mit digitaler Anzeige gewährleistet zuverlässige Sicherheit und Genauigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 88880001
542.48 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.43800kg
Beschreibung
Bei dieser schlanken und flachen Thermo Scientific™ RT2 Digitalheizplatte können Sie voll und ganz auf Sicherheit und Genauigkeit vertrauen. Der Digitalreger dieser Heizplatte mit einer Auflösung von 0.1 °C kann auf eine Temperatur von bis zu 350 °C eingestellt werden. Erleben Sie ein schnelles Aufheizen und einen hervorragenden Wärmeübergang. Diese Eigenschaften verdanken diese Geräte einer soliden Integration der Heizung und einer keramikbeschichteten Heizplatte aus einer Aluminiumlegierung, die für eine enorm gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt und zudem korrosionsbeständig ist. Zudem können Sie bei laufendem Betrieb Farbveränderungen der Proben bzw. Medien optimal beobachten.
- Mikroprozessor-PID-Steuerung
- Digitale LED-Anzeige (Auflösung 0.1 °C)
- Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Solltemperatur
- Temperaturbereich: Max. 350 °C/662 °F
- Heizrate einstellbar von 0 bis 100 % in 1 %-Intervallen
- Anzeige entweder in Grad Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)
- Timer-Einstellung für sofortigen Start, Countdown oder Start beim Erreichen der gewünschten Heizplatten-Solltemperatur möglich
- Zusätzliche Sicherheit dank Bedienfeldsperre
- Zwei Gewindebohrungen für Haltestangen nehmen verschiedene Geräte wie Temperaturfühler, Thermometer, Laborglasartikel und mehr auf
- Die Warnungsanzeige bei heißer Oberfläche bleibt selbst im ausgeschalteten Zustand bei Stromzufuhr aktiv, bis die Heizplatte wieder die Umgebungstemperatur erreicht
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur
- Abnehmbares Netzkabel
- Der optionale transparente Schild schützt die Anwender vor Spritzern
- Maße der Heizplatte: 140 mm/5.5 in. Durchmesser
- Werkstoff der Heizplatte: keramikbeschichtetes Aluminium
- Anzeige: LED digital (0.1 C Auflösung)
- Maximale Last: 25 kg/55.1 lbs.
- Heizbad (Bestell- Nr. 88880141])
- Transparente Sicherheitsscheibe (Bestell- Nr. 88880142)
- Haltestange (Bestell- Nr. 88880143)
- C-5, Halteklemme (Bestell- Nr. 88880148)
- 3-Zackenklemme (Bestell- Nr. 88880149)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Kabel-Set mit verschiedenen Steckern | |
290 x 161 x 100cm (11,42 x 6,34 x 3,94 in.) | |
Heizplatten | |
cCSAus, CE | |
Rund | |
Keramik-beschichtetes Aluminium | |
Regelung mit PID | |
50°bis 350 °C | |
11,42 in. | |
100 mm | |
161 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
LED Digital | |
25 kg | |
2 Jahre | |
230 V | |
Aluminiumguss | |
122 ° bis 662 °F | |
5,5 Zoll Durchm. | |
3.94 Zoll | |
6,34 in. | |
290 mm | |
600 W | |
50/60 Hz |