Learn More
RTI-113, TRC
Artikelnummer. 30424617
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424617 50 mg
30409333 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424617 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70111050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141807-57-0
Summenformel C21 H22 Cl N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 392.32
Synonym (1R,2S,3S,5S)-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Phenyl Ester Hydrochloride, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Phenyl Ester Hydrochloride, RTI 113, RTI 4229-113
IUPAC-Name phenyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)Oc4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RTI-113
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22ClNO2.ClH/c1-23-16-11-12-19(23)20(21(24)25-17-5-3-2-4-6-17)18(13-16)14-7-9-15(22)10-8-14;/h2-10,16,18-20H,11-13H2,1H3;1H/t16-,18+,19+,20-;/m0./s1
Formelmasse 391.1106