Learn More
RTN1 (Isoform RTN1-C) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen RTN1 (Isoform RTN1-C)
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16884024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15048-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16874024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15048-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is raised against the full-length protein of human RTN1-C.
Reticulon-1 was formerly designated NSP for Neuroendocrine-Specific-Protein, because it is specifically expressed in neural and neuroendocrine tissues. The NSP-gene has been mapped by fluorescence in situ hybridization to human chromosome 14q21-q22. The NSP-gene encodes three overlapping proteins, i. e. reticulon-1A (NSP-A), reticulon-1B (NSP-B), and reticulon-1C (NSP-C). These proteins were found to be anchored to membranes of the endoplasmic reticulum through their common carboxy-terminal regions. Reticulon-1A is a protein with a molecular weight of ∽135 kDa, which occurs in various isoforms presumably depending on the degree of phosphorylation of serine residues. In lung cancer diagnosis Reticulon-1A appeared to be a reliable marker for the detection of neuroendocrine differentiation, since most of the small cell lung carcinoma (SCLC) and carcinoid tumors showed expression of Reticulon-1A. Reticulon-1B is a phosphoprotein with a MW of 45 kDa and is restricted to the lung cancer cell line NCI-H82. Reticulon-1B is so far not found in human tissues. Reticulon-1C is a protein with a MW of 23 kDa which is not phosphorylated and is found with Reticulon-1A in SCLC (cell lines) and not in non-SCLC (cell cultures).
Spezifikation
Spezifikation
RTN1 (Isoform RTN1-C)
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q16799, Q64548, Q8K0T0
104001, 116644, 6252
RTN1 (Isoform RTN1-C) Fusion Protein Ag7031
Primary
-20°C
RTN1
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NSP, NSP-C, reticulon 1, RTN1, RTN1-C
RTN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography