Learn More
RU 28318, potassium salt, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025562
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025562 10 mg 10 Milligramm
18074062 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025562 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1672/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective mineralocorticoid receptor antagonist
Potent and selective antagonist for the mineralocorticoid receptor (MR). Inhibits aldosterone production and secretion, and selectively decreases ex-vivo MR binding in the hippocampus of adrenalectomised rats. Also decreases blood pressure in female rats following central administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76676-34-1
Summenformel C25H37KO4
Molekulargewicht (g/mol) 440.665
InChI-Schlüssel HXJITUGMCJCKCE-UYOQDFFISA-M
Synonym 7a,17a-17-hydroxy-3-oxo-7-propylpregn-4-ene-21-carboxylic acid, potassium salt
PubChem CID 23677972
IUPAC-Name potassium;3-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7-propyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
SMILES CCCC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC(C4(CC3)C)(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RU 28318, potassium salt
Menge 10 mg
Formelmasse 440.66
Reinheit (%) >98%