Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5310
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
67.62 € - 76.96 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Gummi |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15651898
|
Abeba™
5310/36 |
36 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661898
|
Abeba™
5310/37 |
37 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671898
|
Abeba™
5310/38 |
38 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681898
|
Abeba™
5310/39 |
39 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691898
|
Abeba™
5310/40 |
40 |
70.35 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601908
|
Abeba™
5310/41 |
41 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611908
|
Abeba™
5310/42 |
42 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621908
|
Abeba™
5310/43 |
43 |
70.35 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631908
|
Abeba™
5310/44 |
44 |
76.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641908
|
Abeba™
5310/45 |
45 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651908
|
Abeba™
5310/46 |
46 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661908
|
Abeba™
5310/47 |
47 |
67.62 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Schwarz
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Gummi |
Schwarz | |
Rutschfest | |
5310 |