Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9252
Artikelnummer. 15603218
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15603218 36 1 Paar
15613218 37 1 Paar
15623218 38 1 Paar
15633218 39 1 Paar
15643218 40 1 Paar
15653218 41 1 Paar
15663218 42 1 Paar
15673218 43 1 Paar
15683218 44 1 Paar
15693218 45 1 Paar
15603228 46 1 Paar
15613228 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15603218 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 9252/36
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 36
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 9252