Learn More
DWK Life Sciences Gummimanschette, aus EPDM, für Filtertiegel
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
24.40 € - 31.35 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11810720
|
DWK Life Sciences
292013109 |
49 mm |
31.35 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11800720
|
DWK Life Sciences
292012601 |
41 mm |
29.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11890710
|
DWK Life Sciences
292012104 |
33 mm |
28.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11880710
|
DWK Life Sciences
292011408 |
26 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.- Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
- Für Filtertiegel
Spezifikation
10 St./Packung | |
Adapter |