Learn More
DWK Life Sciences Guko, aus EPDM, konische Gummidichtungen, für Saugflaschen
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
Marke: DWK Life Sciences 292021709
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.- Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
- Konische Gummidichtungen
- Für Saugflaschen
Spezifikation
Abdichtung; Filterung | |
10 St./Packung | |
3,5 mm Wanddicke | |
EPDM |
23 mm | |
Top dia: 29 mm; Bottom dia:16 mm | |
16 mm |