Learn More
Fisherbrand™ Verschlusskappen aus Kunststoff mit Dichtungseinlage aus Gummi
Click to view available options
Halsausführung:
22-400
38-400
58-400
Beschreibung
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Spezifikation
Verschlussauskleidung | 14B Rubber |
Verschlussmaterial | Plastic |
Verschlussgröße | 22-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Farbe | Black |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Plastic |
Länge (metrisch) | 80 mm |
Anzahl pro Karton | 576 Cs. |