Learn More
Saint-Gobain Pipettensauger aus Gummi
Use this small volume pacifier for a variety of applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Rubber Pipet Suction Bulbs are compatible with a wide range of pipets.
Marke: Saint-Gobain 101012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00700kg
Beschreibung
Zum einfachen, schnellen Pipettieren. Die farbliche Kodierung vermeidet Verwechslungen. Beim Ansaugen wird das jeweilige Volumen zuzüglich 10% in die Pipette hochgezogen. Das genaue Volumen wird durch leichtes Zusammendrücken des Saugballs eingestellt.Volumen: 5mL
Farbe: Gelb
Spezifikation
Gelb | |
Pipettensaugkolben | |
For fast and easy pipetting |
Gummi | |
5 mL | |
1 Each |