Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Pipettensauger aus Gummi
Use this small volume pacifier for a variety of applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Rubber Pipet Suction Bulbs are compatible with a wide range of pipets.
Marke:  Saint Gobain Performance Plastics™ 101013
2.76 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01080kg
Artikelnummer. 10776791
  • 8.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Zum einfachen, schnellen Pipettieren. Die farbliche Kodierung vermeidet Verwechslungen. Beim Ansaugen wird das jeweilige Volumen zuzüglich 10% in die Pipette hochgezogen. Das genaue Volumen wird durch leichtes Zusammendrücken des Saugballs eingestellt.
Volumen: 10mL
Farbe: Blau