Learn More
Pipettensauger aus Gummi
Use this small volume pacifier for a variety of applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Rubber Pipet Suction Bulbs are compatible with a wide range of pipets.
Marke: Saint Gobain Performance Plast 101014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Zum einfachen, schnellen Pipettieren. Die farbliche Kodierung vermeidet Verwechslungen. Beim Ansaugen wird das jeweilige Volumen zuzüglich 10% in die Pipette hochgezogen. Das genaue Volumen wird durch leichtes Zusammendrücken des Saugballs eingestellt.Volumen: 15mL
Farbe: Rot
Spezifikation
Rot | |
Saugkolben | |
Zum schnellen und einfachen Pipettieren |
Gummi | |
15 mL | |
Je 1 |