missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Gummimanschette 49 mm, für Tiegel 50 ml .

Marke:  Robu™ 20704

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10564931

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

50 mL
15 mm
Innen:34mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote