Learn More
Cole-Parmer™ Gummistopfen
Nutzen Sie diese Gummistopfen für die Verwendung mit nicht aggressiven oder niedrig konzentrierten Lösungen. Cole-Parmer&trade Gummistopfen mit zwei Löchern bieten eine gute Dichtigkeit und Haftung und halten Laborbedingungen ohne Aushärten stand.
Marke:  Cole-Parmer™ 62991-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726078
  • 75.15 € / 13 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schwarze Stopfen aus massivem Naturkautschuk bleiben über einen langen Zeitraum biegbar
  • Auf jedem Stopfen ist seine Größe in erhabenen Zahlen gekennzeichnet
  • Niedriger Schwefelgehalt
  • Beständig gegen Temperaturen von -25 bis 70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
25 mm
33mm
13/Pckg.
5 mm
Stopfen
8
41mm
Gummi