Learn More
Saint-Gobain X10 Stopfen 26mm grau Gummi .
Saint-Gobain Performance Plastics™-Gummistopfen sind in der Lage, chemischen Arbeitsstoffen im normalen Laboreinsatz standzuhalten.
Marke: Saint-Gobain 203034-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Aus elastischem Naturkautschuk
- Flexibel
- Sorgen für eine vollständige Abdichtung und gute Haftung
- Empfohlen für die Verwendung mit Pipetten
Spezifikation
Grau | |
29 mm | |
Gummi |
29 mm | |
10/Pckg. |