Learn More
Masterflex™ GA-Gummischläuche
Bietet ausgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit und passt problemlos auf alle Arten von Verbindern. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GA-Gummischläuche erfüllen die FDA-Anforderungen und können dampfsterilisiert werden.
Marke: Masterflex™ 70260010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk.
- Ausgezeichnete Dehnung > 500 %
- Gute Abriebfestigkeit
- Shore-Härte A 40
- Hellbraun/bernsteinfarben.
- Ähnliche Eigenschaften wie Latex und wird in den meisten Industrieanwendungen bevorzugt.
- Beständig gegen Sterilisation mit feuchter Hitze.
- Typische Anwendungen sind Flüssigkeitstransfersysteme und alle Arten der Dispensierung, einschließlich Seife und Reiniger sowie alkoholische und Milchgetränke
Spezifikation
Transfer Tubing | |
0.39 in. | |
Gummi | |
15 mm | |
10 m | |
2.5 mm | |
-13°F | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
70 °C |
Gefertigt gemäß GLP-Anforderungen, FDA-konform | |
10 mm | |
0.59 in. | |
32.8 ft. | |
0.1 in. | |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
-25 °C | |
Hellbraun | |
158°F |